Få mere at vide
(R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10087949 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10087949 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10087949 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369260010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde
CAS 15186-48-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0450g/mL
Kogepunkt 139,0 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H10O3
MDL nummer MFCD00269682
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.045
Specifik rotation +39° til +69° (20 °C, 589 nm) (C=2, chloroform)
Synonym r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
InChI nøgle YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
SMIL CC1(OCC(O1)C=O)C
IUPAC navn (4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 130.14
PubChem CID 259712
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains various amounts of polymer
Fysisk form Væske