missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate |
| CAS | 23788-74-1 |
| Molekylær formel | C13H18O5S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-methylbenzenesulfonate, (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m1/s1 |
| SMIL | O=[S](OC[C@@H]1OC(C)(C)OC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| IUPAC navn | (R)-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.34 |
| Formel vægt | 286.34 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?