Få mere at vide
(R)-[2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]dichlororuthenium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-[2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]dichlororuthenium |
| CAS | 132071-87-5 |
| Molekylær formel | C44H32Cl2P2Ru |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dichloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II) |
| InChI formel | InChI=1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2 |
| SMIL | Cl[Ru]([P]1(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(Cl)[P](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=C(C7=C1C=CC8=CC=CC=C87)C9=CC=CC=C9C=C6 |
| IUPAC navn | (R)-2,2'-bis(diphenylphosphaneyl)-1,1'-binaphthalene ruthenium(II) chloride. |
| Molekylvægt (g/mol) | 794.65 |
| Formel vægt | 794.66 |