Få mere at vide
(R)-(-)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Dihydrophenylglycine |
| CAS | 26774-88-9 |
| Molekylær formel | C8 H11 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (alphaR)-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, (R)-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, D-(-)-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, D-1,4-Cyclohexadienylglycine, D-2,5-Dihydrophenylglycine, D-2-(1,4-Cyclohexadienyl)glycine, D-alpha-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, (R)-(-)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine, Cyclohexa-1,4-dienylglycine, (2R)-amino(cyclohexa-1,4-dienyl)acetic acid, d-Dihydrophenylglycine, Cefradine Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@@H](C(=O)O)C1=CCC=CC1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-ylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vægt | 153.079 |