Få mere at vide
IKA™ R 182 Boss Head Clamp
Artikelnummer. 10105500 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
Støbt aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10105500 Støbt aluminium Hver
1 options
Artikelnummer. 10105500 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002657700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 DKK
    843.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.70 DKK
    7% Slukket
På lager
Fastgør samlinger med denne klemme. IKA™ R 182 Boss Head Clamp har en robust, støbt aluminiumskonstruktion og tværærmer design. Ideel til en række applikationer.
  • Spændeområde, stativ: 6 til 16 mm
  • Spændeområde, forlængerarm: 6 til 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Boss hovedklemme
Diameter (metrisk) 6 til 16 mm
Materiale Støbt aluminium
Emballagemængde 1 stk.