Få mere at vide
MedChemExpress R-1479
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 284.23 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.66% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 478182-28-4 |
| Synonym | 4'-Azidocytidine |