Få mere at vide
IKA™ R 1402 Opløseromrører
Artikelnummer. 10483151 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Pakningsstørrelse
10483151 42 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10483151 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0001243300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 DKK
    2495.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.59 DKK
    6% Slukket
På lager
Hjælper med at give højhastighedsomrøring i laboratoriet.
  • Til brug med EUROSTAR 20 højhastigheds digitale omrørere
  • Arbejdsområde fra 1 til 30L
  • Omrører diameter på 40 mm
Ordreinfo
DiameterMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Arbejdsområde fra 1 til 30L
Diameter (engelsk) 1,6 tommer.
Diameter (engelsk) Skaft 1,7''
Diameter (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) aksel 42 mm
Til brug med (udstyr) EUROSTAR 20 højhastigheds digitale omrørere
Type Opløser