missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ R 121919 Hydrochloride

Beskrivelse
R 121919 hydrochloride is a high affinity corticotropin releasing factor receptor1 (CRF1) antagonist (Ki = 3.5 nM). Reduces stress-induced elevations of plasma ACTH. Anxiolytic and antidepressant in vivo. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[6-(Dimethylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-2,5-dimethyl-N,N-dipropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine hydrochloride |
| CAS | 195055-66-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C22H32N6.HCl |
| Formel vægt | 416.99 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?