Få mere at vide
IKA™ R 104 Stand
Artikelnummer. 10072622 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
T 10 Basic og T 10 Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10072622 T 10 Basic og T 10 Standard Hver
1 options
Artikelnummer. 10072622 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003386000
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Produkttype Stå
Diameter (metrisk) 10 mm
Højde (metrisk) 370 mm
Længde (metrisk) skaft 355 mm
Bredde (metrisk) 242 mm
Til brug med (udstyr) T 10 Basic og T 10 Standard
Emballagemængde 1 stk.