Få mere at vide
BUCHI R-100 System
Shop alle Buchi produkter
Oversigt:
Ingen beskyttende belægning
Sikkerhedsbelægning
Inkluderer:
F -105, -10 °C til +25 °C
F-100, fastgør 10 °C
Ingen recirkulerende køler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sikkerhedsbelægning |
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighed | 280 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Stuetemperatur til 95 °C |
| Inkluderer | Ingen recirkulerende køler |
| Glasvaresamlingstype | Vertikal |
| Standard konusled | SJ 29/32 |