Få mere at vide
BUCHI R-100 System
Artikelnummer. 15364906 Shop alle Buchi produkter
Oversigt:
Ingen beskyttende belægning
Sikkerhedsbelægning
Inkluderer:
F -105, -10 °C til +25 °C
F-100, fastgør 10 °C
Ingen recirkulerende køler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15364906
Brand: BUCHI 11100V1021
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
  • R-100 rotary evaporator
  • Entry level Rotavapor
  • Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Tekniske data
Oversigt Ingen beskyttende belægning
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighed 280 rpm
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 95 °C
Inkluderer F -105, -10 °C til +25 °C
Glasvaresamlingstype Vertikal
Standard konusled SJ 29/32