Få mere at vide
(R)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30464374
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464374 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54650010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
CAS 104746-03-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15H14N2O2
Mængde 10 mg
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
IUPAC navn (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Formel vægt 254.1055
Procent renhed >95%