Få mere at vide
(R)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30180331
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180331 50 mg
30179907 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM54650050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104746-03-4
Molekylær formel C15H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
IUPAC navn (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamid
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
Formel vægt 254.1055
Procent renhed >95%