missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-1-Tosyloxy-2,3-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (r)-1-Tosyloxy-2,3-propanediol |
| CAS | 41274-09-3 |
| Molekylær formel | C10 H14 O5 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)CO |
| IUPAC navn | [(2R)-2,3-dihydroxypropyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.28 |
| Formel vægt | 246.0562 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?