Få mere at vide
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965031
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30965031 5 g -
30954212 100 g 100g
30950590 500 g 500g
30953296 10 g 10g
30954676 25 g 25g
30949274 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30965031 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134535g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
CAS 28697-17-8
Molekylær formel C11H19NO4
MDL nummer MFCD00237380
Mængde 5 g
SMIL O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CCCC1)O
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Procent renhed 95%