Få mere at vide
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid |
| CAS | 228857-58-7 |
| Molekylær formel | C9H15NO4 |
| MDL nummer | MFCD01320888 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C([C@@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Procent renhed | 97% |