missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine, TRC

Artikelnummer. 30376053
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376053 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43923550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
CAS 158923-11-6
Molekylær formel C32 H52 Fe P2
Mængde 50 mg
Synonym [R-(R*,R*)]-1-[1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)-ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl-di-tert-butylphosphine, CyPFt-Bu, Josiphos SL-J009-1, [(R)-1-[(S)-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl]di-tert-butylphosphine
InChI formel InChI=1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/q2*-1;+2/t21-;;/m1../s1
SMIL C[C@@H](P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)[C]12=[CH]3[Fe+2]1456789([CH]%10=[CH]4[CH-]5[CH]6=[CH]7%10)[CH]3=[CH]8[C-]29P(C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12
Molekylvægt (g/mol) 554.548
Formel vægt 554.289
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.