Artikelnummer. 10038981
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10038981
500 mg
Glasflaske
500mg
10670893
100 mg
Glasflaske
100mg
10094703
2.5 g
Glass bottle
2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10038981
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
370675000
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
155806-35-2
Molekylær formel
C38H50FeOP2
Molekylvægt (g/mol)
640.61
MDL nummer
MFCD00800284
InChI nøgle
YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
Synonym
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
PubChem CID
10984818
IUPAC navn
cyclopentan; dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphan;jern
SMIL
[Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
(R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Navn note
98%
CAS min %
97.5
CAS Max %
100.0
Farve
Hvid
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
97+%
Emballage
Glasflaske
Mængde
500 mg
Specifik rotationstilstand
- 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
Formel vægt
640.61
Procent renhed
≥97.0% (Total base) contains approx. 1 M of ethanol (Total base) of crystallization (Total base)
Fysisk form
Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?