Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -10°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 187°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00064405 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine |