Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, 99+%, ee 99+%
Product Code. 11349655
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11349655 5 g 5g
11359655 25 g 25g
11369655 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11349655 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19117.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121,183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til at bestemme den enantiomere renhed af syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-1-Phenylethylamin anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også til at bestemme den enantiomere renhed af syrer.
Opløselighed Blandbar med vand og chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Luftfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3886-69-9
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00064405
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC navn (1R)-1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.948
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Amine-like
Assay Procent Noter ee≥ 99 %
Brydningsindeks 1.526
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2410916
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Opløselighedsinformation Miscible with water and chloroform.
Optisk rotation +30° (c=10 in Ethanol)
Formel vægt 121.18
Procent renhed ≥99%