Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylethylamin, 98%
Artikelnummer. 11434403
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434403 25 g 25g
11444403 100 g 100g
11454403 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10967.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121,183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamin er en chiral amin, der anvendes til bestemmelse af den enantiomere renhed af syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-1-Phenylethylamin er en chiral amin, der anvendes til bestemmelse af den enantiomere renhed af syrer.
Opløselighed Opløseligt i
vand (40 g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-69-9
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00064405
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC navn (1R)-1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.948
Kogepunkt 187°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.526
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2410916
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Opløselighedsinformation Soluble in water (40g/L).
Optisk rotation +29° (c=10 in ethanol)
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(+)-1-Phenylethylamine