Få mere at vide
Alfa Aesar™ (R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate, 95%
Artikelnummer. 15499149
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 15499149
Brand: Alfa Aesar™ L20315.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Phenylethyl isothiocyanate
CAS 24277-44-9
Tæthed 1.06
Kogepunkt 132°C to 133°C (20 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Lugt Irritating
Molekylær formel C9H9NS
Brydningsindeks 1.581
MDL nummer MFCD00135478
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 6476425
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r-1-isothiocyanatoethyl benzene, 1r-1-isothiocyanatoethyl benzene, r---1-phenylethyl isothiocyanate, d-alpha-methylbenzyl isothiocyanate, d-a-methylbenzylisothiocyanate, d-a-methylbenzyl isothiocyanate, d--methylbenzyl isothiocyanate, r-methyl benzyl isothiocyanate, r-1-phenylethyl isothiocyanate, --1-phenylethyl isothiocyanate
InChI nøgle QQCJPTVZIZVKEZ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation −17° (c=10 in Chloroform)
SMIL CC(N=C=S)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn [(1R)-1-isothiocyanatoethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 163.24
PubChem CID 7015180
Formel vægt 163.24
Procent renhed 95%