Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylethylisocyanat, 99%
Artikelnummer. 11358365
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358365 5 g 5g
11348365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10305.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147,177 g/mol
(R)-1-phenylethylisocyanat anvendes til derivatisering af alkoholer, thiocarbamater og hydroxyfedtsyrer. (R)-1-phenylethylisocyanat inhiberede moderat begge BP-DNA-addukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-1-phenylethylisocyanat anvendes til derivatisering af alkoholer, thiocarbamater og hydroxyfedtsyrer. (R)-1-phenylethylisocyanat inhiberede moderat begge BP-DNA-addukter.
Opløselighed
Nedbrydes i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33375-06-3
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00063015
InChI nøgle JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
PubChem CID 7018262
IUPAC navn [(1R)-1-isocyanatoethyl]benzen
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Tæthed 1.045
Kogepunkt 55 °C til 56 °C (2,5 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Brydningsindeks 1.5124
Mængde 5 g
FN nummer UN2206
Beilstein 3196930
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Optisk rotation +10,5° (Pænt)
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%