missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 180272-45-1 |
| Molekylær formel | C15 H15 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Isoquinoline','1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-','(1R)-, Isoquinoline','1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-','(R)-, (-)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1 |
| SMIL | C1Cc2ccccc2[C@H](N1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.29 |
| Formel vægt | 209.1204 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?