missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30418206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3369255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
CAS 180272-45-1
Molekylær formel C15 H15 N
Mængde 5 g
Synonym Isoquinoline','1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-','(1R)-, Isoquinoline','1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-','(R)-, (-)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1R)-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
InChI formel InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1
SMIL C1Cc2ccccc2[C@H](N1)c3ccccc3
IUPAC navn (1R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 209.29
Formel vægt 209.1204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.