Få mere at vide
(R)-1-Phenethyl Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30420558
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30420558 25 g
1 options
Artikelnummer. 30420558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29600525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-Phenethyl Alcohol
CAS 1517-69-7
Molekylær formel C8H10O
Mængde 25 g
Synonym (alphaR)-alpha-Methylbenzenemethanol, (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, (+)-1-Phenylethanol, (+)-sec-Phenethyl Alcohol, (+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, (+)-alpha-Phenethyl Alcohol, (R)-(+)-alpha-Hydroxyethylbenzene, (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl Alcohol, R(+)-Phenylethanol, d-alpha-Phenethyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)c1ccccc1
IUPAC navn (1R)-1-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732