Få mere at vide
(R)-1-Methylpiperidine-2-carboxylic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-Methylpiperidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 41447-17-0 |
| Molekylær formel | C7H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R)-1-Methyl-2-Piperidinecarboxylic Acid, (+)-(R)-N-Methylpipecolic Acid; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CN1CCCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-1-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.0946 |