Få mere at vide
(R)-1-Methylmephenytoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-Methylmephenytoin |
| CAS | 201606-44-2 |
| Molekylær formel | C13 H16 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-4-13(10-8-6-5-7-9-10)11(16)14(2)12(17)15(13)3/h5-9H,4H2,1-3H3/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@]1(N(C)C(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (5R)-5-ethyl-1,3-dimethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.28 |
| Formel vægt | 232.1212 |