Få mere at vide
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol |
| CAS | 104641-60-3 |
| Molekylær formel | C5H11NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1CN(C)CC1 |
| IUPAC navn | (3R)-1-methylpyrrolidin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.15 |
| Formel vægt | 101.0841 |