Få mere at vide
(R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, 99%
Artikelnummer. 11966671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966671 1 g 1g
11976671 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439440010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104641-60-3
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD03788747
InChI nøgle FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
IUPAC navn (3R)-1-methylpyrrolidin-3-ol
SMIL CN1CCC(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.9210g/mL
Kogepunkt 50°C to 52°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.464
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.921
Specifik rotation -7
Formel vægt 101.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.