Få mere at vide
(R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365525
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365525 250 mg 250mg
11345525 1 g 1g
11355525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19694.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104641-60-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104641-60-3
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD03788747
InChI nøgle FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
SMIL CN1CCC(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Tæthed 0.92
Kogepunkt 103°C to 106°C (35 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.464
Mængde 250 mg
Beilstein 4349393
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
IUPAC navn (3R)-1-methylpyrrolidin-3-ol
Formel vægt 101.15
Procent renhed 99%