Få mere at vide
(R)-(-)-1-Indanyl isothiocyanate, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439129
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439129 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15439129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20068.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Indanyl isothiocyanate
CAS 737000-97-4
Tæthed 1.145
Kogepunkt 108°C to 113°C (0.1 mmHg)
Molekylær formel C10H9NS
Brydningsindeks 1.6134
MDL nummer MFCD05664055
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r---1-indanyl isothiocyanate, 1r-1-isothiocyanato-2,3-dihydro-1h-indene, 1r indanisothiocyanate, r-1-isothiocyanato-2,3-dihydro-1h-indene
InChI nøgle YQGGEOQEFFXRLO-SNVBAGLBSA-N
SMIL C1CC2=CC=CC=C2C1N=C=S
IUPAC navn (1R)-1-isothiocyanato-2,3-dihydro-1H-indene
Molekylvægt (g/mol) 175.249
PubChem CID 7018249
Formel vægt 175.25
Procent renhed 94%