Få mere at vide
(R)-(-)-1-cyclohexylethylamin, ChiPros 98 %, ee 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309595
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309595 1 g 1g
11319595 5 g 5g
11329595 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19051.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5913-13-3 | C8H17N | 127.23 g/mol
(R)-(-)-1-cyclohexylethylamin anvendes til fremstilling af benzyliden(1-cyclohexylethyl)amin ved at reagere med benzaldehyd. Det bruges også til at fremstille chirale polymethacrylamider, der anvendes som stationære faser til væskekromatografisk opløsning af racemiske amider. Ud over dette bruges det til fremstilling af polyamider bundet til silicagel til højtydende væskekromatografi, som er trykstabile.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-1-cyclohexylethylamin anvendes til fremstilling af benzyliden(1-cyclohexylethyl)amin ved at reagere med benzaldehyd. Det bruges også til at fremstille chirale polymethacrylamider, der anvendes som stationære faser til væskekromatografisk opløsning af racemiske amider. Ud over dette bruges det til fremstilling af polyamider bundet til silicagel til højtydende væskekromatografi, som er trykstabile.
Opløselighed
Blandbar med acetone, chloroform, dimethylsulfoxid, ethanol, methanol, ether, petroleumsether og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5913-13-3
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.23
MDL nummer MFCD00043338
InChI nøgle XBWOPGDJMAJJDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---1-cyclohexylethylamine, r-1-cyclohexylethylamine, 1r-1-cyclohexylethanamine, r-1-cyclohexylethanamine, 1r-1-cyclohexylethylamine, chembl19290, 1r-1-cyclohexylethan-1-amine, 1-cyclohexyl-ethylamine, 1-cyclohexylethanamine #, r---cyclohexylethylamine
PubChem CID 10997046
SMIL CC(N)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine
Tæthed 0.866
pH 11
Kogepunkt 177°C to 178°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Lugt Amine-like
Assay Procent Noter ee≥ 94 %
Brydningsindeks 1.462
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Beilstein 2935070
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,chloroform,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol,ether,petroleum ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Optisk rotation −4° (Neat)
IUPAC navn (1R)-1-cyclohexylethanamin
Formel vægt 127.23
Procent renhed 98%