Få mere at vide
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443657
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443657 5 g 5g
15453657 250 mg 250mg
11372359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27296.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119768-44-4 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119768-44-4
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD04974338
InChI nøgle YNJCFDAODGKHAV-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-r-1-amino-2-propanol, r-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, r-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2r-2-hydroxypropyl carbamate, n-boc-1-amino-2-propanol, n-boc-r-isopropanolamine, t-butyl 2r-2-hydroxypropylcarbamate, r-tert-butyl 2-hydroxypropylcarbamate
PubChem CID 12094522
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2R)-2-hydroxypropyl]carbamat
SMIL C[C@@H](O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Brydningsindeks 1.446
Mængde 5 g
Formel vægt 175.23
Optisk rotation −24° (c=1 in Chloroform)
Procent renhed 98%