Få mere at vide
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin, 97%
Artikelnummer. 11397099
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397099 1 g 1g
11307109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27350.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 163765-44-4 | C10H20N2O2 | 200,282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163765-44-4
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD02683205
InChI nøgle FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-methylpiperazine, r-4-boc-2-methylpiperazine, r-4-n-boc-2-methylpiperazine, r-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-methylpiperazine-1-carboxylate, r-4-n-boc-2-methyl-piperazine, r-1-boc-3-methyl-piperazine, r-4bocmp, r-n4-boc-2-methylpiperazine, 3r-1-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 2756811
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-methylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Mængde 1 g
Optisk rotation +16° (c=1 i dioxan)
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%