Få mere at vide
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446500
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446500 5 g 5g
15423727 250 mg 250mg
11436500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27590.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109431-87-0 | C9H17NO3 | 187.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109431-87-0
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 187.24
MDL nummer MFCD01317838
InChI nøgle APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 6544479
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Mængde 5 g
Formel vægt 187.24
Procent renhed 98%