Få mere at vide
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, TRC
Artikelnummer. 30329172
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30329172 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30329172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6566552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-43-0
Molekylær formel C10H19NO3
Mængde 2.5 g
Synonym (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 201.26
Formel vægt 201.1365