Få mere at vide
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469297 1 g 1g
15479297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52556.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143900-43-0 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin er blevet anvendt som en reaktant til syntese af piperidinyl og pyrrolidinylbutyrater. Det er også blevet brugt til syntese af begrænsede (-)-S-adenosyl-L-homocystein (SAH)-analoger som DNA-methyltransferaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin er blevet anvendt som en reaktant til syntese af piperidinyl og pyrrolidinylbutyrater. Det er også blevet brugt til syntese af begrænsede (-)-S-adenosyl-L-homocystein (SAH)-analoger som DNA-methyltransferaseinhibitorer.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143900-43-0
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.266
MDL nummer MFCD04115306
InChI nøgle UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 1514398
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Flammepunkt 104°C (219°F)
Mængde 1 g
Optisk rotation −23° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 201.27
Procent renhed 97%