Få mere at vide
(R)-1-Boc-3-hydroxymethylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-Boc-3-hydroxymethylpiperazine |
| CAS | 278788-66-2 |
| Molekylær formel | C10H20N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-(Hydroxymethyl)piperazine, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)-2-hydroxymethylpiperazine, tert-Butyl (3R)-3-(Hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-11-8(6-12)7-13/h8,11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN[C@@H](CO)C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vægt | 216.1474 |