Få mere at vide
(R)-1-BOC-3-(hydroxymethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10862431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10862431 1 g 1g
10179779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10862431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 140695-85-8
Molekylær formel C11H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.29
InChI nøgle OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92°C to 93°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Specifik rotation -11.2
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder