Få mere at vide
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine, 97%
Artikelnummer. 15429307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429307 1 g 1g
15439307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52559.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140695-85-8 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140695-85-8
Molekylær formel C11H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.293
MDL nummer MFCD02683202
InChI nøgle OJCLHERKFHHUTB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-n-boc-3-piperidinemethanol, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, r-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, r---1-boc-3-hydroxymethyl piperidine
PubChem CID 1514447
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −20° (c=2 in Methanol)
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%