Få mere at vide
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
Artikelnummer. 15403758
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403758 250 mg 250mg
15493748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57228.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 569660-97-5 | C9H16BrNO2 | 250.136 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569660-97-5
Molekylær formel C9H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 250.136
MDL nummer MFCD17214727
InChI nøgle QJTKPXFJOXKUEY-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r---1-boc-3-bromopyrrolidine, s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-r-3-bromopyrrolidine, tert-butyl r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, r-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-but, r-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 34179476
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-brompyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Mængde 250 mg
FN nummer UN3077
Optisk rotation −33° (c=0.8 in Chloroform)
Formel vægt 250.14
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.