Få mere at vide
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 97%
Artikelnummer. 11397619
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397619 5 g 5g
11387619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28188.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 147081-49-0 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147081-49-0
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.255
MDL nummer MFCD03419272
InChI nøgle CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-+-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, r-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-bocap, r-+-n-boc-3-aminopyrrolidine, 3r-3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, r-n-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-n-boc-pyrrolidine
PubChem CID 854070
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Tæthed 1.098
Kogepunkt 243°C to 244°C
Flammepunkt 91°C (196°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive
Optisk rotation +3.5° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 186.25
Procent renhed 97%