Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 214.31 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |