Få mere at vide
(R)-1-BOC-3-(aminomethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10200320 1 g Glasflaske 1g
10676470 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10200320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140645-23-4
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
InChI nøgle WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Synonym r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502023
IUPAC navn tert-butyl (3R)-3-(aminomethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske