Få mere at vide
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30341969
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341969 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2877605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 5 g
Synonym (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-1-phenylmethoxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994