Få mere at vide
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30335788
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30335788 10 g
1 options
Artikelnummer. 30335788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28776010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 10 g
Synonym (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC navn (2R)-1-phenylmethoxypropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.