missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-1-Benzyl-3-Boc-Aminopiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-Benzyl-3-Boc-Aminopiperidine |
| CAS | 454713-13-4 |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Alogliptin Impurity 36 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-10-7-11-19(13-15)12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15H,7,10-13H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(3R)-1-benzylpiperidin-3-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.401 |
| Formel vægt | 290.199 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?