Få mere at vide
(R)-1-aminoindan hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137253
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137253 5 g
30003980 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6117135G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10305-73-4
Molekylær formel C9 H11 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 169.65
Synonym 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1-Indanamine, hydrochloride, (R)-(-)- (8CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (1R)- (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, hydrochloride, (R)-, (R)-(-)-1-Indanamine hydrochloride, (R)-1-Aminoindan hydrochloride, (R)-1-Aminoindane hydrochloride, (1R)-Indan-1-amine Hydrochloride
IUPAC navn (1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine; hydrochlorid
SMIL Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-Aminoindane Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H/t9-;/m1./s1
Formel vægt 169.0658