Få mere at vide
(R)-(-)-1-amino-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308975 1 g 1g
11318975 250 mg 250mg
15438999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14101.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2799-16-8
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00064428
InChI nøgle HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Synonym r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
IUPAC navn (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMIL C[C@@H](O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Smeltepunkt 24°C to 26°C
Tæthed 0.96
Kogepunkt 160°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1718869
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Optisk rotation −19° (c=1.8 in Water)
Formel vægt 75.11
Procent renhed 98%